Phenylselenocyanate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L20194.03 L20194.06
L20194.03EA 39.9 EUR InStock
L20194.03 L20194.06
Phenylselenocyanate 98%
Phenylselenocyanate
Purity: 98% CAS No.: 2179-79-5 Molecular Formula: C7H5NSe Formula Weight: 182.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 116-117°/12mm Beilstein Reference: 1617370 UN No.: UN3440 MDL No.: MFCD00216944
Formel: C₇H₅NSe
MW: 182.08 g/mol
Siedepunkt: 116…117 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.484
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216944
CAS-Nummer: 2179-79-5
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge