Megestrol acetate, Pulver
Lieferant: MP BIOMEDICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
02190235.2 0219023501
ICNA02190235.2EA 0 EUR InStock
ICNA02190235.2 ICNA0219023501
Megestrol acetate, Pulver
Megestrol acetate
Formel: C₂₄H₃₂O₄
MDL Number: MFCD00056470
CAS-Nummer: 595-33-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge