High sensitivity NeutrAvidin™ protein-HRP conjugate, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
31030 31032
PIER31030EA 266 EUR InStock
PIER31030 PIER31032
High sensitivity NeutrAvidin™ protein-HRP conjugate, Pierce™
Proteinkonjugate und Markierungen
Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP Conjugate is a specially prepared peroxidase conjugated form of avidin biotin binding protein that provides signal amplification like poly-HRP and exceptional storage stability.
  • High specificity, low background binding
  • High sensitivity - detect low levels of target without background; obtain high signal-to-noise ratios
  • Cost effective - uses less conjugate in Western blotting and ELISA applications while still obtaining excellent results
  • Compatible with typical chemiluminescent, fluorescent and colorimetric peroxidase substrates
  • Ready-to-use stabilised liquid format means there is no waiting for thawing and no need to aliquot
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..