Immobilised Streptavidin resin, UltraLink™, Pierce™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
53114 53117 53113 53116
PIER53114EA 648 EUR InStock
PIER53114 PIER53117 PIER53113 PIER53116
Immobilised Streptavidin resin, UltraLink™, Pierce™
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
Pierce™ Streptavidin UltraLink™ resin consists of purified recombinant streptavidin that has been covalently immobilised onto a beaded acrylamide support. UltraLink™ beads are hydrophilic, charge free, highly crosslinked, rigid and durable which makes the affinity resin suitable for a variety of batch or column type affinity procedures that require medium pressure chromatography.
  • Acrylamide based support provides an alternative to crosslinked beaded agarose supports for medium pressure applications
Streptavidin UltraLink™ resin binding capacity: >2 mg of biotinylated BSA/ml of resin
Streptavidin Plus UltraLink™ resin binding capacity: >4 mg of biotinylated BSA/ml of resin
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..