Ameisensäure-[D2] 95% (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
233400100 233400010
ACRO233400100EA 396 EUR InStock
ACRO233400100 ACRO233400010
Ameisensäure-[D2] 95% (99% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Formic acid-[D2]
CAS No.: 920-42-3
Formel: DCO₂D
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 5,9 °C
Dichte: 1,27 g/cm³
Flash-Pt: 50 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037363
CAS-Nummer: 920-42-3
UN: 1779
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥94.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge