2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
243950050 243950250
ACRO243950050EA 73.6 EUR InStock
ACRO243950050 ACRO243950250
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
CAS No.: 21306-21-8
Formel: C₆Cl₆O
Melting Pt: 46…49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019431
CAS-Nummer: 21306-21-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 52 °C
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge