2-(Chloromethyl)thiirane 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
291390050 291390250
ACRO291390050EA 121 EUR InStock
ACRO291390050 ACRO291390250
2-(Chloromethyl)thiirane 97%
2-(Chloromethyl)thiirane
CAS No.: 3221-15-6
Formel: C₃H₅ClS
MW: 108.583 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C (67 mmHg)
Dichte: 1.275 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041199
CAS-Nummer: 3221-15-6
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge