Dicobalt octacarbonyl 95% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
291840050 291840250 291841000
ACRO291840050EA 61 EUR InStock
ACRO291840050 ACRO291840250 ACRO291841000
Dicobalt octacarbonyl 95% stabilisiert
Dicobalt octacarbonyl
CAS No.: 10210-68-1
Formel: C₈Co₂O₈
Melting Pt: 51…52 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,81 g/cm³
Flash-Pt: –13 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00016024
CAS-Nummer: 10210-68-1
UN: 3124
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-red to dark red Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Stabilizer ≤5 % hexane
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge