Chromosulphuric acid
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
295510010 295510025
ACRO295510010EA 70.1 EUR InStock
ACRO295510010 ACRO295510025
Chromosulphuric acid
Chromosulphuric acid
CAS No.: 65272-71-1
Formel: Cr₂K₂O₇·H₂O₄S
Siedepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,84 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011368
CAS-Nummer: 65272-71-1
UN: 2240
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown to dark brown Liquid
Assay ≥1.3 % CrO3
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge