Maltitol 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
295800250 295802500 295800010
ACRO295800250EA 31.7 EUR InStock
ACRO295800250 ACRO295802500 ACRO295800010
Maltitol 95%
Maltitol
CAS No.: 585-88-6
Formel: C₁₂H₂₄O₁₁
MW: 344.31 g/mol
Melting Pt: 147…153 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006600
CAS-Nummer: 585-88-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥94 % (ELSD)
Specific optical rotation +105.5° to +108.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, H2O) (On anhydrous substance)
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..