N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
297095000 297090020
ACRO297095000EA 291 EUR InStock
ACRO297095000 ACRO297090020
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine 98+%
N-Boc-3-(4-cyanophenyl)oxaziridine
CAS No.: 150884-56-3
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246.266 g/mol
Melting Pt: 57…63 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00800493
CAS-Nummer: 150884-56-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
Elemental Analysis ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge