L-Selenocystine 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
301862500 301860010
ACRO301862500EA 66.1 EUR InStock
ACRO301862500 ACRO301860010
L-Selenocystine 98%
L-Selenocystine
CAS No.: 29621-88-3
Formel: C₆H₁₂N₂O₄Se₂
Melting Pt: 212…215 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00800971
CAS-Nummer: 29621-88-3
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to ochre Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge