L-Leucinamid-hydrochlorid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
302980050 302980010
ACRO302980050EA 68.5 EUR InStock
ACRO302980050 ACRO302980010
L-Leucinamid-hydrochlorid 99%
L-Leucinamide hydrochloride
CAS No.: 10466-61-2
Formel: C₆H₁₄N₂O
Melting Pt: 244 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013012
CAS-Nummer: 10466-61-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +9° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge