N-Methyl-N-octylamine 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
325620250 325621000
ACRO325620250EA 166 EUR InStock
ACRO325620250 ACRO325621000
N-Methyl-N-octylamine 98%
N-Methyl-N-octylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₉H₂₁N
MW: 143.27 g/mol
Siedepunkt: 68 °C (8 mmHg)
Dichte: 0.79 g/cm³
Flash-Pt: 63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048927
CAS-Nummer: 2439-54-5
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge