3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) EASY, flüssiges Substrat
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
328030300 328031000
ACRO328030300EA 44 EUR InStock
ACRO328030300 ACRO328031000
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) EASY, flüssiges Substrat
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-green to light blue Solution
Absorbance (Background level)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge