4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
333670050 333670250 333671000
ACRO333670050EA 77.9 EUR InStock
ACRO333670050 ACRO333670250 ACRO333671000
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride 98%
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
Appearance: Grey-brown Crystalline solid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143239
CAS-Nummer: 16523-31-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge