Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
335300010 335300050
ACRO335300010EA 104 EUR InStock
ACRO335300010 ACRO335300050
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate 90%
Ethyl-1-hydroxycyclopropanecarboxylate
CAS No.: 137682-89-4
Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 78 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01863257
CAS-Nummer: 137682-89-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge