3-Pyrazolidinone hydrochloride 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
335490010 335490050 335490250
ACRO335490010EA 44.4 EUR InStock
ACRO335490010 ACRO335490050 ACRO335490250
3-Pyrazolidinone hydrochloride 98%
3-Pyrazolidinone hydrochloride
CAS No.: 1752-88-1
Formel: C₃H₇ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043787
CAS-Nummer: 1752-88-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge