2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in Dichlormethan
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
337470050 337470250
ACRO337470050EA 99.2 EUR InStock
ACRO337470050 ACRO337470250
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in Dichlormethan
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
Appearance: Clear yellow Solution
Formel: C₁₁H₁₇ClO₅SSi
MW: 324.847 g/mol
Siedepunkt: >40 °C (760 mmHg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054774
CAS-Nummer: 126519-89-9
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Solution
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 55 % solids
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge