6-Hydroxyhexanoic acid 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
342240010 342240050 342240250
ACRO342240010EA 53.5 EUR InStock
ACRO342240010 ACRO342240050 ACRO342240250
6-Hydroxyhexanoic acid 95%
6-Hydroxyhexanoic acid
CAS No.: 1191-25-9
Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 113…116 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 38…40 °C
Dichte: 0,981 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00046560
CAS-Nummer: 1191-25-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info may contain variable amounts of water
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge