N,N,N′,N′-Tetraacetylethylendiamin 90%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
344592500 344590500
ACRO344592500EA 127 EUR InStock
ACRO344592500 ACRO344590500
N,N,N′,N′-Tetraacetylethylendiamin 90%
N,N,N′,N′-Tetraacetylethylendiamin
CAS No.: 10543-57-4
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₄
Siedepunkt: 140 °C (2hPa)
Melting Pt: 149…154 °C
Flash-Pt: 140 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014967
CAS-Nummer: 10543-57-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥88 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge