Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
406440250 406441000
ACRO406440250EA 158 EUR InStock
ACRO406440250 ACRO406441000
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate
Appearance: White to off-white Powder
Formel: C₁₅H₁₅NS₂
Melting Pt: 183…188 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014470
CAS-Nummer: 14726-36-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Assay ≥94 % (ex Zn)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge