N,N-Dimethyloctadecylamin 89% tech.
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
408430010 408432500
ACRO408430010EA 148 EUR InStock
ACRO408430010 ACRO408432500
N,N-Dimethyloctadecylamin 89% tech.
N,N-Dimethyloctadecylamin
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Formel: C₂₀H₄₃N
Siedepunkt: 347 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 15…20 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flash-Pt: 155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048496
CAS-Nummer: 124-28-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥84 % (C18)
Titration ≥95 % (Tertiary amine (MW 297))
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge