Menthofuran 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
413560100 413560500
ACRO413560100EA 52.4 EUR InStock
ACRO413560100 ACRO413560500
Menthofuran 95%
Menthofuran
CAS No.: 494-90-6
Formel: C₁₀H₁₄O
Siedepunkt: 87 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,97 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00041851
CAS-Nummer: 494-90-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge