Pivaloylacetonitrile 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
418020250 418025000 418021000
ACRO418020250EA 33.9 EUR InStock
ACRO418020250 ACRO418025000 ACRO418021000
Pivaloylacetonitrile 97%
Pivaloylacetonitrile
Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals
Formel: C₇H₁₁NO
Melting Pt: 66…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010208
CAS-Nummer: 59997-51-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 72 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge