Sodium polyanetholesulphonate
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
419630250 419631000 419635000
ACRO419630250EA 147 EUR InStock
ACRO419630250 ACRO419631000 ACRO419635000
Sodium polyanetholesulphonate
Sodium polyanetholesulphonate
CAS No.: 55963-78-5
Formel: (C₁₀H₁₁O₄SNa)n
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148427
CAS-Nummer: 55963-78-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge