2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
421930050 421930250
ACRO421930050EA 18.5 EUR InStock
ACRO421930050 ACRO421930250
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
CAS No.: 51115-67-4
Formel: C₁₀H₂₁NO
Melting Pt: 58…61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130070
CAS-Nummer: 51115-67-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge