Glycogen Oysters
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
422950010 422950050
ACRO422950010EA 37.5 EUR InStock
ACRO422950010 ACRO422950050
Glycogen Oysters
Glycogen
Appearance: White to light beige Powder
Formel: C₂₄H₄₂O₂₁
MW: 666.579 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081547
CAS-Nummer: 9005-79-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C, 3 h)
Specific optical rotation +160.0° to +180.0° (20°C, 589 nm) (c=0.1, water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge