Ellagic acid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
117740100 117740025 117740500
ACRO117740100EA 158 EUR InStock
ACRO117740100 ACRO117740025 ACRO117740500
Ellagic acid 97%
Ellagic acid
CAS No.: 476-66-4
Formel: C₁₄H₆O₈
MDL Number: MFCD00006914
CAS-Nummer: 476-66-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge