2(1H)-Pyrimidinonhydrochlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
121860250 121861000 121860050
ACRO121860250EA 55 EUR InStock
ACRO121860250 ACRO121861000 ACRO121860050
2(1H)-Pyrimidinonhydrochlorid 98%
2-Hydroxypyrimidine hydrochloride
CAS No.: 38353-09-2
Formel: C₄H₄N₂O
MW: 132.55 g/mol
Melting Pt: 203…205 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012781
CAS-Nummer: 38353-09-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge