Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
157240050 157241000 157245000
ACRO157240050EA 20.7 EUR InStock
ACRO157240050 ACRO157241000 ACRO157245000
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
CAS No.: 78-51-3
Formel: C₁₈H₃₉O₇P
MW: 398.48 g/mol
Siedepunkt: 215…228 °C (4 mmHg)
Dichte: 1 g/cm³
Flash-Pt: 132 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009456
CAS-Nummer: 78-51-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge