Scopolamine hydrobromide trihydrate 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
161750010 161750250
ACRO161750010EA 54.1 EUR InStock
ACRO161750010 ACRO161750250
Scopolamine hydrobromide trihydrate 99%
Scopolamine Hydrobromide Trihydrate
CAS No.: 6533-68-2
Formel: C₁₇H₂₁NO₄
Melting Pt: 194…197 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150066
CAS-Nummer: 6533-68-2
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 10 to 13 % (K.F.)
Specific optical rotation -24° to -27° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) (on anhydrous substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge