3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
166850010 166850050 166850250
ACRO166850010EA 22.9 EUR InStock
ACRO166850010 ACRO166850050 ACRO166850250
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Appearance: Light yellow to orange-brown Crystalline powder
Formel: C₄H₄N₄
MW: 108.10 g/mol
Melting Pt: 172…176 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005237
CAS-Nummer: 16617-46-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge