Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
172210050 172210250 172211000
ACRO172210050EA 36.4 EUR InStock
ACRO172210050 ACRO172210250 ACRO172211000
Dichloromethylenedimethyliminium chloride 98%
Dichloromethylenedimethyliminium chloride
Appearance: White to light yellow Powder or crystals
Formel: C₃H₆Cl₃N
Melting Pt: 181…185 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011870
CAS-Nummer: 33842-02-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge