Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, Plätzchen
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
178910050 178912500
ACRO178910050EA 41.8 EUR InStock
ACRO178910050 ACRO178912500
Polysulphone resin, M.W. ≈. M.W. 60,000, Plätzchen
Polysulphone resin
Appearance: Amber to beige Pellets
Dichte: 1.24 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134387
CAS-Nummer: 25135-51-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Amber to beige Pellets
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge