Mercurochrome Hg 24-27% 24-27% Hg
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
190110250 190111000
ACRO190110250EA 73.5 EUR InStock
ACRO190110250 ACRO190111000
Mercurochrome Hg 24-27% 24-27% Hg
Mercurochrome
Appearance: Green Glistening crystals or granules or scales
Formel: C₂₀H₈Br₂HgNa₂O₆
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013081
CAS-Nummer: 129-16-8
UN: 2026
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Glistening crystals or granules or scales
Assay 18 to 22.5 % (Br2)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge