Dowex® 1X2 (Cl) 100-200 mesh Ionenaustauscherharz
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
202961000 202965000
ACRO202961000EA 85 EUR InStock
ACRO202961000 ACRO202965000
Dowex® 1X2 (Cl) 100-200 mesh Ionenaustauscherharz
Dowex® 1X2 (Cl)
CAS No.: 9085-42-1
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132715
CAS-Nummer: 9085-42-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beads
Particle size ≤10 % (> 300 µm)
Wet volume capacity ≥0.6 meq/ml (Cl)
Water retention capacity 65 to 75 % (Cl)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge