Cyclophosphamid Monohydrat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
203960010 203960050 203960250
ACRO203960010EA 67 EUR InStock
ACRO203960010 ACRO203960050 ACRO203960250
Cyclophosphamid Monohydrat 97%
Cyclophosphamide monohydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Formel: C₇H₁₇Cl₂N₂O₃P
Melting Pt: 49…53 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149395
CAS-Nummer: 6055-19-2
UN: 3464
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
Water 5.5 to 7.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge