beta-Alanyl-L-histidine
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
208170050 208170010 208170250 208171000
ACRO208170050EA 165 EUR InStock
ACRO208170050 ACRO208170010 ACRO208170250 ACRO208171000
beta-Alanyl-L-histidine
Proteine und Peptide
CAS No.: 305-84-0
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Water: ≤1%
  • Specific optical rotation: 20,0 to 22,0° (20 °C, 589 nm) (c=2, water)
  • Melting point: 253 °C (dec.)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge