Triolein 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
368120010 368120050 368120250 368121000
ACRO368120010EA 50.7 EUR InStock
ACRO368120010 ACRO368120050 ACRO368120250 ACRO368121000
Triolein 99%
Triolein
CAS No.: 122-32-7
Formel: C₅₇H₁₀₄O₆
Siedepunkt: 235…240 °C (18 mmHg)
Dichte: 0,913 g/cm³
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00137563
CAS-Nummer: 122-32-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge