Vinylene carbonate 98% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
140890050 140890250
ACRO140890050EA 66.6 EUR InStock
ACRO140890050 ACRO140890250
Vinylene carbonate 98% stabilisiert
Vinylene carbonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Formel: C₃H₂O₃
Siedepunkt: 162 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 19…22 °C
Dichte: 1,36 g/cm³
Flash-Pt: 73 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005380
CAS-Nummer: 872-36-6
UN: 2810
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer ≤0.1 % BHT
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge