Sodium-2-propylvalerate 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
271830050 271830250
ACRO271830050EA 36.2 EUR InStock
ACRO271830050 ACRO271830250
Sodium-2-propylvalerate 98%
Sodium-2-propylvalerate
Appearance: White Powder
Formel: C₈H₁₅O₂Na
MW: 166.20 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078604
CAS-Nummer: 1069-66-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge