(1R,2S)-1-Amino-2-indanol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
297530010 297530100
ACRO297530010EA 44.7 EUR InStock
ACRO297530010 ACRO297530100
(1R,2S)-1-Amino-2-indanol 98%
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Appearance: White to light beige Powder
Formel: C₉H₁₁NO
Melting Pt: 117…121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216656
CAS-Nummer: 136030-00-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
Specific optical rotation +41.5° to +47.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge