2-Iodylbenzoesäure stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
374650100 374650500
ACRO374650100EA 210 EUR InStock
ACRO374650100 ACRO374650500
2-Iodylbenzoesäure stabilisiert
2-Iodoxybenzoic acid
Appearance: White to off-white Powder or prills and/or agglomerates
Formel: C₇H₅IO₄
MW: 280.02 g/mol
Melting Pt: 250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02912492
CAS-Nummer: 61717-82-6
UN: 1759
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or crystals
Titration Iodometric 39 to 50 % as 2-Iodoxybenzoic acid
Identification HPLC (2-Iodoxybenzoic acid, 2-Iodosobenzoic acid, Isophthalic acid, Benzoic acid)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge