Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
356150010 356150050
ACRO356150010EA 97.7 EUR InStock
ACRO356150010 ACRO356150050
Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Phorbol-12-myristate-13-acetate
CAS No.: 16561-29-8
Formel: C₃₆H₅₆O₈
Melting Pt: 72 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00036736
CAS-Nummer: 16561-29-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Film or foam
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge