Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triphenylphosphine copper(I) hydride hexamer 96%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

ACRO382510050EA 222 EUR InStock
ACRO382510050 ACRO382510010
Triphenylphosphine copper(I) hydride hexamer 96%
Triphenylphosphine copper(I) hydride hexamer
Appearance: Red Powder or crystals


Formel: C₁₀₈H₁₀₂Cu₆P₆
MW: 1967,08 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 33636-93-0
ADR: 4.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red Powder or crystals
Elemental Analysis ≥95 %

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge