(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester ≥95%, ee 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
363050010 363055000
ACRO363050010EA 158 EUR InStock
ACRO363050010 ACRO363055000
(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester ≥95%, ee 98%
(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Appearance: Yellow Viscous liquid
Formel: C₉H₁₆O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01091032
CAS-Nummer: 130165-76-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
Specific optical rotation +18° to +21° (25°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge