N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride 90%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
390710050 390710010
ACRO390710050EA 138 EUR InStock
ACRO390710050 ACRO390710010
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride 90%
N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Appearance: Clear colorless to yellow-brown Liquid
Formel: C₈H₂₂F₃N
Siedepunkt: 93…95 °C (4 mmHg)
Dichte: 0,965 g/cm³
Flash-Pt: 40,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144880
CAS-Nummer: 131600-43-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 18 to 22 % (available HF)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge