3-Hydroxythiophenol 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
398510010 398510050
ACRO398510010EA 30.5 EUR InStock
ACRO398510010 ACRO398510050
3-Hydroxythiophenol 96%
3-Hydroxythiophenol
Formel: C₆H₆OS
Siedepunkt: 135 °C (35 mmHg)
Melting Pt: 16,5 °C
Dichte: 1,63 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01317829
CAS-Nummer: 40248-84-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge