4-Iodphenylhydrazin 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
399050010 399050050
ACRO399050010EA 45.9 EUR InStock
ACRO399050010 ACRO399050050
4-Iodphenylhydrazin 95%
4-Iodphenylhydrazin
Formel: C₆H₇IN₂
MW: 234.04 g/mol
Melting Pt: 101…102 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00052688
CAS-Nummer: 13116-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
NMR ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge